Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5810 / 5810 R
Produktkod. 15214536 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Max. Hastighet:
3 900 varv/min
4 500 varv/min
Max. RCF:
3 214 x g
3 486 x g
Inkluderar:
750 mL runda hinkar (x4)
Skopor (x2), aerosoltäta lock (x2), plåthållare (x2)
Tallrikhinkar (x4)
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. Hastighet Max. RCF Inkluderar Förpackningsstorlek
15214536 4 x 750 ml 3 900 varv/min 3 214 x g Utan hinkar Varje
12806233 4 x 750 ml 3 900 varv/min 3 214 x g 750 mL runda hinkar (x4) Varje
12876233 4 x 750 ml 3 900 varv/min 3 214 x g Tallrikhinkar (x4) Varje
10626250 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP 4 500 varv/min 3 486 x g Skopor (x2), aerosoltäta lock (x2), plåthållare (x2) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15214536 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5820755008
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5810/5810 R - precision omdefinierad. Högkapacitetscentrifugering med olika rotoralternativ, en rad kapaciteter och hastigheter och mångsidiga skopor för att säkerställa effektiv provbehandling. Idealisk för olika applikationer, garanterar noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S-4-104 - utan hinkar
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 750 ml
Max. RCF 3 214 x g
Max. Hastighet 3 900 varv/min
För användning med (utrustning) Centrifuger 5810 / 5810 R
Inkluderar Utan hinkar