Läs mer
(5a,10a,17b)-5,10-Epoxy-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-estr-9(11)-en-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha,10alpha,17beta)-5,10-Epoxy-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-estr-9(11)-en-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 84371-57-3 |
| Molekylformel | C23H30O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5α,10α-Epoxy-3,3-(ethylenedioxy)-17β-hydroxy-17α-(1-propynyl)-9(11)-estrene, 5α,10α-Epoxy-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estr-9(11)-en-3-one Cyclic Ethylene Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-3-7-20(24)9-6-17-16-4-10-21-15-22(25-13-14-26-22)11-12-23(21,27-21)18(16)5-8-19(17,20)2/h5,16-17,24H,4,6,8-15H2,1-2H3/t16-,17-,19-,20-,21+,23+/m0/s1 |
| LEDER | CC#C[C@@]1(CC[C@@H]2[C@@]1(CC=C3[C@H]2CC[C@@]45[C@@]3(O4)CCC6(C5)OCCO6)C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.48 |
| Formel vikt | 370.2144 |