Läs mer
(5a)-4,4-Dimethylcholestan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha)-4,4-Dimethylcholestan-3-one |
| CAS | 2097-85-0 |
| Molekylformel | C29H50O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-5-α-cholestane-3-one, 4,4-Dimethyl-5α-cholestan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C29H50O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h19-25H,8-18H2,1-7H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25?,28-,29-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)C(C)(C)C(CC1)=O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,4,10,13-tetramethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexadecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.71 |
| Formel vikt | 414.39 |