Läs mer
(5a,6a,17b)-6,17-Dihydroxy-17-methylandrostan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha,6alpha,17beta)-6,17-Dihydroxy-17-methylandrostan-3-one |
| CAS | 1206164-60-4 |
| Molekylformel | C20H32O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (5alpha,6alpha,17beta)-6,17-Dihydroxy-17-methyl-androstan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O3/c1-18-7-4-12(21)10-16(18)17(22)11-13-14(18)5-8-19(2)15(13)6-9-20(19,3)23/h13-17,22-23H,4-11H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (5S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.47 |
| Formel vikt | 320.2351 |