Läs mer
5a-Pregnane-3a,20a-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allopregnanediol |
| CAS | 566-58-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H36 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pregnane-3,20-diol','(3α,5α,20S)-, 5α-Pregnane-3α,20α-diol (8CI), (3α,5α,20S)-Pregnane-3,20-diol, 3α,20α-Dihydroxy-5α-pregnane, Allopregnane-3α,20α-diol, Allopregnanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.51 |
| Visa mer |