Läs mer
(5Alpha,16Alpha)-16-Hydroxy-1-methyl-androst-1-ene-3,17-dione, TRC
Produktkod. 30393274
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30393274 10 mg
1 options
Produktkod. 30393274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95146510MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5Alpha,16Alpha)-16-Hydroxy-1-methyl-androst-1-ene-3,17-dione
CAS 132309-88-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H28 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Androst-1-ene-3,17-dione, 16-hydroxy-1-methyl-, (5α,16α)- (9CI), 1-Methyl-5α-androst-1-en-16α-ol-3,17-dione, 1-Methyl-5a-androst-1-en-16a-ol-13,17-dione, (5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-16-Hydroxy-1,10,13-trimethyl-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17(4H)-dione
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-11-8-13(21)9-12-4-5-14-15(20(11,12)3)6-7-19(2)16(14)10-17(22)18(19)23/h8,12,14-17,22H,4-7,9-10H2,1-3H3/t12-,14+,15-,16-,17+,19-,20-/m0/s1
LEDER CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)C4=O)[C@@]12C
IUPAC-namn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-16-hydroxy-1,10,13-trimethyl-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-4H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvikt (g/mol) 316.4345
Formel vikt 316.2038
Procent renhet >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.