missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5Alpha,16Beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregnane-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha,16beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregnane-3,20-dione |
| CAS | 22468-55-9 |
| Molekylformel | C24H36O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 17,21-Dihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnane-3,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h14,16,18-20,28H,5-13H2,1-4H3/t14-,16-,18+,19-,20-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.54 |
| Formel vikt | 404.2563 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?