missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5alpha)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5a)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O/c1-19-8-7-16-14(15(19)5-6-18(19)23)4-3-13-9-17-12(11-21-22-17)10-20(13,16)2/h11,13-16H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,14-,15-,16-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 312.2202 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?