missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5alpha)-Androst-2-en-17-one, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha)-Androst-2-en-17-one |
| CAS | 963-75-7 |
| Molekylformel | C19 H28 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Androst-2-en-17-one (5alpha)-Androst-2-en-17-one, 5alpha-Androst-2-en-17-one (7CI,8CI), 17-Oxo-5alpha-androst-2-ene, Ba 2662, NSC 44506, NSC 80614 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O/c1-18-11-4-3-5-13(18)6-7-14-15-8-9-17(20)19(15,2)12-10-16(14)18/h3-4,13-16H,5-12H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC=CC[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC-namn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.42 |
| Formel vikt | 272.214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?