Läs mer
5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one-16,16,17-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5 alpha-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3) |
| CAS | 79037-34-6 |
| Molekylformel | C19 2H3 H27 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Androstan-3-one-16,16,17-d3, 17-hydroxy-, (5α,17β)-, Androstanolone-d3, Androstanolone-16,16,17-d3, 5α-Dihydrotestosterone-D3, 16,16,17-d3-5α-Dihydrotestosterone, (5α,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one-16,16,17-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21 H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| IUPAC-namn | (5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.46 |
| Formel vikt | 293.2434 g/mol |
| Visa mer |