missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5Alpha-Androstane-3Alpha,17Beta-diol (1.0mg/ml in Methanol), TRC

Produktkod. 30468529
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468529 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT908010X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5a-Androstane-3a,17b-diol
CAS 1852-53-5
Molekylformel C19 H32 O2
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym 5alpha-Androstane-3alpha,17beta-diol, 17beta-Dihydroandrosterone, 3alpha,17beta-Dihydroxy-5alpha-androstane, 3alpha,5alpha-Tetrahydrotestosterone, Adiol, Androstane-3alpha,17beta-diol, Etiocholane-3alpha,17beta-diol, Hombreol
InChI formel InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 292.46
Formel vikt 292.2402
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5a-Androstane-3a,17b-diol 1 mg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.