missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5Alpha-Androstane-3Alpha,17Beta-diol, TRC

Produktkod. 30333393
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30333393 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30333393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63752150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5a-Androstane-3a,17b-diol
CAS 1852-53-5
Molekylformel C19 H32 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 5alpha-Androstane-3alpha,17beta-diol, 17beta-Dihydroandrosterone, 3alpha,17beta-Dihydroxy-5alpha-androstane, 3alpha,5alpha-Tetrahydrotestosterone, Adiol, Androstane-3alpha,17beta-diol, Etiocholane-3alpha,17beta-diol, Hombreol
InChI formel InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 292.46
Formel vikt 292.2402
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.