missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5alpha-Androstane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Androstane |
| CAS | 438-22-2 |
| Molekylformel | C19 H32 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5α-Androstane (6CI,7CI,8CI), (5α)-Androstane, 5α,14α-Androstane, 5α-Androstan, Aetioallocholane, Androstane, Etioallocholane, NSC 49000 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12CCC[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC2 |
| IUPAC-namn | (5R,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.46 |
| Formel vikt | 260.2504 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?