Läs mer
5Alpha-Androstanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Androstanedione |
| CAS | 846-46-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Androstane-3,17-dione, (5α)-, 5α-Androstane-3,17-dione (8CI), 5α-Androstanedione (7CI), (5α)-Androstane-3,17-dione, 5α-Androsta-3,17-dione, Androstane-3,17-dione, DHA, Dihydroandrostenedione, NSC 60796, NSC 9897 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC-namn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.42 |
| Visa mer |