missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5alpha-Androstenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Androstenone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 272.214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?