missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5Alpha-Bromo-6,19-epoxycholestanol 3-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Bromo-6,19-epoxycholestanol 3-Acetate |
| CAS | 1258-07-7 |
| Molekylformel | C29H47BrO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha,6beta)-5-Bromo-6,19-epoxy-cholestan-3-ol Acetate, 5alpha-Bromo-6,19-oxidocholestanol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H47BrO3/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-9-10-24-22-15-26-29(30)16-21(33-20(4)31)11-14-28(29,17-32-26)25(22)12-13-27(23,24)5/h18-19,21-26H,6-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,29+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H]4OC[C@@]5(CC[C@@H](C[C@]45Br)OC(=O)C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(1R,2S,5R,6R,9S,10S,12R,13R,15S)-13-bromo-5-methyl-6-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-19-oxapentacyclo[10.5.2.01,13.02,10.05,9]nonadecan-15-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.59 |
| Formel vikt | 522.2709 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?