missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5Alfa-kolansyra-3Beta-ol-23,23-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Cholanic Acid-3beta-ol-23,23-d2 |
| Molekylformel | C24H38D2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i9D2 |
| LEDER | O[C@H]1CC[C@]2([C@]([H])(C1)CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4([C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC([2H])(C(O)=O)[2H])C)C |
| IUPAC-namn | (4R)-2,2-dideuterio-4-[(3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.58 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?