Läs mer
5alpha-Cholestan-3-one, 97%
Produktkod. 11372676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372676 5 g 5g
11362676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08726.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 566-88-1 | C27H46O | 386.664 g/mol
Det används som en mellanprodukt för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för organisk
syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 566-88-1
Molekylformel C27H46O
Molekylvikt (g/mol) 386.664
MDL-nummer MFCD00065901
InChI-nyckel PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Synonym 5alpha-cholestan-3-one, 5a-cholestan-3-one, 5alpha-cholestanone, coprostanone, 5alpha-cholestane-3-one, cholestan-3-one, 5a, 3-keto-5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestan-3-one, cholestan-3-one
PubChem CID 92128
ChEBI CHEBI:17762
IUPAC-namn (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydroentradekahydroen-cyklopentra-3-cyklopenta-hydroen
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(=O)C4)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5alpha-Cholestan-3-one
Smältpunkt 128°C to 132°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2625580
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +43° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 386.66
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.