Läs mer
5alpha-Cholestan-3beta-ol, 98%
Produktkod. 11382616
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382616 5 g 5g
11392616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-97-7 | C27H48O | 388.68 g/mol
5alpha-Cholestan-3beta-ol används som standard vid lipidanalys med hjälp av HPLC. Det fungerar som en derivatiserad steroidförening. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5alpha-Cholestan-3beta-ol används som standard vid lipidanalys med HPLC. Det fungerar som en derivatiserad steroidförening. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-97-7
Molekylformel C27H48O
Molekylvikt (g/mol) 388.68
MDL-nummer MFCD00066413
InChI-nyckel QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYNA-N
Synonym coprostan-3alpha-ol
PubChem CID 44135456
IUPAC-namn (10S,13R)-10,13-dimetyl-17-(6-metylheptan-2-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CCC4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5alpha-Cholestan-3beta-ol
Smältpunkt 140°C to 144°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2418594
Merck Index 14,2200
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +24° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 388.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.