missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5Alpha-Dihydrocortisol 21-Acetate, TRC

Produktkod. 30374490
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374490 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374490 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44885510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5alpha-Dihydrocortisol 21-Acetate
CAS 4004-68-6
Molekylformel C23H34O6
Kvantitet 10 mg
Synonym 11beta,17,21-Trihydroxy-5alpha-pregnane-3,20-dione 21-Acetate, 5alpha-Dihydrocortisol 21-Acetate, Hydrallostane 21-Acetate, NSC 15479, RU 18748
InChI formel InChI=1S/C23H34O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h14,16-18,20,26,28H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-namn [2-[(5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 406.51
Formel vikt 406.2355
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.