Läs mer
5alpha-Dihydrocortisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-alpha-Dihydrocortisol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 364.225 |