missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5Alpha)-Estrane-3,17-dione-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5alpha)-Estrane-3,17-dione-d6 |
| CAS | 122605-91-8 |
| Molekylformel | C18H20D6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11,13-16H,2-10H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1/i3D2,7D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@@H]2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CC[C@H]2C([2H])([2H])C1=O |
| IUPAC-namn | (5S,8R,9R,10S,13S,14S)-2,2,4,4,16,16-hexadeuterio-13-methyl-5,6,7,8,9,10,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.43 |
| Formel vikt | 280.2309 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?