Läs mer
5alpha-Pregnan-3beta,17alpha-diol-20-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Pregnan-3beta,17alpha-diol-20-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h14-18,23-24H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 334.2508 |