Läs mer
5Alpha-Pregnane-3-one-20Alpha-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Pregnane-3-one-20alpha-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-14,16-19,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 318.2559 |