Läs mer
(5aR,10aR)-Tetrahydrodithiazolo[3,4-a:3',4'-d]pyrazine-5,10(3H,8H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5aR,10aR)-Tetrahydrodithiazolo[3,4-a:3',4'-d]pyrazine-5,10(3H,8H)-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2S2/c11-7-5-1-13-3-9(5)8(12)6-2-14-4-10(6)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 230.0184 |