Läs mer
5b-Androstane-17b-ol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Dihydrotestosterone |
| CAS | 571-22-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H30O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5β,17β)- (9CI, ACI), (5β,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one (ACI), 5β-Androstan-3-one, 17β-hydroxy- (8CI), 17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β,17β-Hydroxyandrostan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Androstane-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone, NSC 15460, NSC 61692, 5β-Androstanolone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Formel vikt | 290.2246 |
| Visa mer |