Läs mer
5b-Androstane-3a,17b-diol Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Androstane-3alpha,17beta-diol Diacetate |
| CAS | 4062-43-5 |
| Molekylformel | C23H36O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3α,5β,17β)-Androstane-3,17-diol, 3,17-diacetate, (3α,5β,17β)- Androstane-3,17-diol, Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O4/c1-14(24)26-17-9-11-22(3)16(13-17)5-6-18-19-7-8-21(27-15(2)25)23(19,4)12-10-20(18)22/h16-21H,5-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@@]12C[C@H](OC(C)=O)CC[C@]1(C)[C@]3([H])[C@@]([C@@](CC[C@@H]4OC(C)=O)([H])[C@]4(C)CC3)([H])CC2 |
| IUPAC-namn | [(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.53 |
| Formel vikt | 376.2614 |