Läs mer
5b-Androsterone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Androsterone-d4 |
| CAS | 175988-72-4 |
| Molekylformel | C19 D4 H26 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5β-Androsterone-d4, (3α,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one-d4, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one-d4, 3α-Etiocholanolone-d4, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one-d4, 3α-Hydroxy-5β-androstane-17-one-d4, 5-Isoandrosterone-d4, 5β-Androstan-3α-ol-17-one-d4, 5β-Androstane-3α-ol-17-one-d4, Aetiocholanolone-d4, Etiocholan-3α-ol-17-one-d4, Etiocholanolone-d4, NSC 50908-d4, α-Etiocholanolone-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1/i7D2,11D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-2,2,4,4-tetradeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.46 |
| Formel vikt | 294.2497 |