Läs mer
5b-Cholestane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Cholestane |
| CAS | 481-20-9 |
| Molekylformel | C27H48 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (5beta)-Cholestane, (20R)-5beta(H),14alpha(H),17alpha(H)-Cholestane, Coprostane, Pseudocholestane, beta-Cholestane |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.67 |
| Formel vikt | 372.3756 |