Läs mer
(5Beta)-17,20:20,21-Bis[methylenebis(oxy)]pregnan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5beta)-17,20:20,21-Bis[methylenebis(oxy)]pregnan-3-one |
| CAS | 19458-48-1 |
| Molekylformel | C23H34O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 17,20:20,21-Bis(methylenedioxy)5beta-pregnan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O5/c1-20-8-5-16(24)11-15(20)3-4-17-18(20)6-9-21(2)19(17)7-10-22(21)23(28-14-26-22)12-25-13-27-23/h15,17-19H,3-14H2,1-2H3/t15-,17-,18?,19+,20+,21+,22-,23?/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(OCOC56COCO6)[C@@]4(C)CCC23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.51 |
| Formel vikt | 390.2406 |