Läs mer
5Beta,17-Dihydroxy-6Alpha-methylpregnane-3,20-dione-3,20-bis(ethyleneketal)-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta,17-Dihydroxy-6alpha-methylpregnane-3,20-dione-3,20-bis(ethyleneketal)-d3 |
| Molekylformel | C26H39D3O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O6/c1-17-15-18-19(21(2)9-10-24(16-25(17,21)27)31-13-14-32-24)5-7-22(3)20(18)6-8-26(22,28)23(4)29-11-12-30-23/h17-20,27-28H,5-16H2,1-4H3/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,25+,26+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [H][C@@]12C[C@H]([C@@]([2H])([2H])[2H])[C@@]3(O)[C@@](CCC4(OCCO4)C3)(C)[C@@]1([H])CC[C@@]5(C)[C@@]2([H])CC[C@]5(O)C6(C)OCCO6 |
| IUPAC-namn | (5R,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-6-(methyl-d3)-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)tetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane]-5,17(4H)-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.63 |
| Formel vikt | 453.32 |