Läs mer
(5beta)-4,5-Dihydro Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 388.2614 |