missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5beta-Androst-16-en-3alpha-ol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Androst-16-en-3alpha-ol-d5 |
| Molekylformel | C19 H25 D5 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3α,5β)-Androst-16-en-3-ol, 3α-Hydroxy-5β-androst-16-ene-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1/i7D2,12D2,14D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)C=CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-10,13-dimetyl-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.47 |
| Formel vikt | 279.261 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?