missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5beta-Androstane-3alpha,17alpha-diol, TRC

Produktkod. 30348590
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348590 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63736525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5beta-Androstane-3alpha,17alpha-diol
CAS 5856-10-0
Molekylformel C19H32O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 3α,17α-Dihydroxy-5β-Androstane, (3α,5β,17α)-Androstane-3,17-diol
InChI formel InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,18+,19+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC-namn (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 292.46
Formel vikt 292.2402
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.