Läs mer
5beta-Androstane-3alpha,17alpha-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Androstane-3alpha,17alpha-diol |
| CAS | 5856-10-0 |
| Molekylformel | C19H32O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3α,17α-Dihydroxy-5β-Androstane, (3α,5β,17α)-Androstane-3,17-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.46 |
| Formel vikt | 292.2402 |