missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5Beta-Androstane-3Alpha,17Beta-diol 3-Glucuronide, TRC

Produktkod. 30335131
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335131 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30335131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6380601MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5b-Androstane-3a,17b-diol-3-b-glucuronic acid
CAS 114761-91-0
Molekylformel C25H40O8
Kvantitet 1 mg
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3α,5β,17β)-17-hydroxyandrostan-3-yl (9CI), Androstane, β-D-glucopyranosiduronic acid deriv., 5β-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid, 5β-Androstane-3α,17β-diol 3-Glucuronide, 5β-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-D-glucuronic Acid
InChI formel InChI=1S/C25H40O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-21,23,26-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+,25+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]34C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 468.5
Formel vikt 468.5803
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.