Läs mer
5Beta-Androstane-3Alpha,17Beta-diol3-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5b-Androstane-3a,17b-diol-3-b-glucuronic acid |
| CAS | 114761-91-0 |
| Molekylformel | C25H40O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3α,5β,17β)-17-hydroxyandrostan-3-yl (9CI), Androstane, β-D-glucopyranosiduronic acid deriv., 5β-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid, 5β-Androstane-3α,17β-diol 3-Glucuronide, 5β-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-D-glucuronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-21,23,26-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]34C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.5 |
| Formel vikt | 468.5803 |