missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5Beta-Androsterone Beta-D-Glucuronide, TRC

Produktkod. 30339209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30339209 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30339209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6376351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Etiocholanolone glucuronide
CAS 3602-09-3
Molekylformel C25H38O8
Kvantitet 1 mg
Synonym 5β-Androsterone β-D-Glucuronide, β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3α,5β)-17-oxoandrostan-3-yl, Glucopyranosiduronic acid, 17-oxo-5β-androstan-3α-yl, β-D- (6CI,8CI), (3α,5β)-17-Oxoandrostan-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one glucuronide, 5β-Androstan-3α-ol-17-one glucuronide, Androstan-3-ol-17-one 3-glucuronide, Etiocholan-3α-ol-17-one 3-glucuronide, Etiocholan-3α-ol-17-one glucuronide, Etiocholanolone glucuronide, Etiocholanolone glucuronoside, NSC 113100
LEDER C[C@]12CC[C@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 466.5
Formel vikt 466.5644
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.