Läs mer
5Beta-Cholanic Acid-3Alpha,6Beta-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Cholanic Acid-3alpha,6beta-diol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 392.2927 |
| Procent renhet | >95% |