missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5Beta-dihydroprogesteron-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Dihydro Progesterone-d8 |
| Molekylformel | C21H24D8O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5β-Pregnane-3,20-dione-d8, 5β-Pregnan-3,20-dione-d8, NSC 82868-d8, U 241-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1/i1D3,8D2,12D2,17D |
| LEDER | [H][C@@]12CC[C@]3([H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.53 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?