Läs mer
5beta-Dihydro Progesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Dihydro Progesterone |
| CAS | 128-23-4 |
| Molekylformel | C21 H32 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pregnane-3,20-dione, (5β)-, 5β-Pregnane-3,20-dione (8CI), (5β)-Pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydro progesterone, 5β-Dihydroprogesterone, 5β-Pregnan-3,20-dione, NSC 82868, U 2411 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.48 |
| Formel vikt | 316.2402 |