Läs mer
5Beta-Dihydrocorticosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Dihydrocorticosterone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12,14-17,19,22,24H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16-,17+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.2301 |