Läs mer
5beta-Dihydrokortisol, TRC
Produktkod. 30010919
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010919 100 mg
30010721 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD448595100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1482-50-4
Molekylformel C21 H32 O5
Molekylvikt (g/mol) 364.48
Synonym Pregnane-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (5β,11β)-, 5β-Pregnane-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (5β,11β)-11,17,21-Trihydroxypregnane-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol, Cortisol, dihydro-, Dihydrocortisol, NSC 15473
IUPAC-namn (5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5beta-Dihydrocortisol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 364.225