missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5beta-Dihydrokortisol, TRC

Produktkod. 30010721
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010721 25 mg
30010919 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44859525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1482-50-4
Molekylformel C21 H32 O5
Molekylvikt (g/mol) 364.48
Synonym Pregnane-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (5β,11β)-, 5β-Pregnane-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (5β,11β)-11,17,21-Trihydroxypregnane-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol, Cortisol, dihydro-, Dihydrocortisol, NSC 15473
IUPAC-namn (5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5beta-Dihydrocortisol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 364.225
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.