Läs mer
5beta-Dihydrokortison, TRC
Produktkod. 30137283
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137283 1 g
30007368 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4497851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-54-2
Molekylformel C21 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Synonym 5beta-Dihydrocortisone, Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, (5β)-, 5β-Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- (8CI), 17,21-Dihydroxy-5β-pregnane-3,11,20-trione, 17α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-3,11,20-trione, 5β-Dihydrocortisone, 5β-Pregnan-3,11,20-trione-17α,21-diol
IUPAC-namn (5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dione
LEDER C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5beta-Dihydrocortisone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-15,18,22,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 362.2093
Procent renhet >95%