missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5beta-Epiandrosterone, TRC

Produktkod. 30134318
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134318 500 mg
30004053 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE578015500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 571-31-3
Molekylformel C19 H30 O2
Molekylvikt (g/mol) 290.44
Synonym Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3β,5β)- (9CI, ACI), (3β,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one (ACI), 5β-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), 3β-Etiocholanolone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5β-androstane, 3β-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5β-androstane-17-one, 3β-Hydroxyetiocholan-17-one, 5β-Androstan-3β-ol-17-one, 5β-Androstane-3β-ol-17-one, 5β-Epiandrosterone, epi-5β-Androsterone, Epiaetiocholanolone, Epietiocholanolone, Etiocholan-3β-ol-17-one, NSC 62996, β-Etiocholanolone
IUPAC-namn (3S,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
LEDER C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5beta-Epiandrosterone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Formel vikt 290.2246
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.