Läs mer
5Beta-Estrane-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Estrane-3,17-dione |
| CAS | 5696-51-5 |
| Molekylformel | C18H26O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (5beta)-Estrane-3,17-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11,13-16H,2-10H2,1H3/t11-,13+,14-,15-,16+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C[C@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (5R,8R,9R,10S,13S,14S)-13-methyl-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.4 |
| Formel vikt | 274.1933 |