missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5beta-Finasteride, TRC

Produktkod. 18051110
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18051110 10 mg
18052820 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18051110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF34203010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 140375-22-0
Molekylformel C23 H36 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 372.54
Synonym 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (5β,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (5β,17β)-N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, 5β-Finasteride
IUPAC-namn (1S,3aS,3bS,5aS,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
LEDER CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5beta-Finasteride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18-,22-,23+/m0/s1
Formel vikt 372.2777
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.