Läs mer
5beta-Pregnan-3,20-dione-2,2,4,4,17alpha,21,21,21-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5 beta-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-D8 |
| CAS | 2483832-10-4 |
| Molekylformel | C21 D8 H24 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-d8, (5β)- (ACI), (5β)-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-d8 (ACI), 5β-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-D8, 5β-Dihydroprogesterone-2,2,4,4,17,21,21,21-d8, 5β-Pregnan-3,20-dione-2,2,4,4,17α,21,21,21-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19 H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1/i1D3,8D2,12D2,17 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC-namn | (5 R,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,4,17-pentadeuterio-10,13-dimethyl-17-(2,2,2-trideuterioacetyl)-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.5269 |
| Formel vikt | 324.2904 g/mol |
| Visa mer |