Läs mer
(5E,24R)-Calcipotriene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5E,24R)-Calcipotriene |
| CAS | 112849-47-5 |
| Molekylformel | C27H40O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (1α,3β,5E,7E,22E,24R)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1,3,24-triol, (1R,3S,E)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-1-((2R,5R,E)-5-Cyclopropyl-5-hydroxypent-3-en-2-yl)-7a-methylhexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10+/t17?,22-,23-,24+,25+,26+,27?/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@@]12[C@]([C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](O)C3CC3)([H])CC2)(C)CCC/C1=C\C=C4C([C@@H](O)C[C@H](O)C\4)=C |
| IUPAC-namn | (1R,3S,E)-5-(2-((1R,3aS,7aR,E)-1-((2R,5R,E)-5-cyclopropyl-5-hydroxypent-3-en-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.6 |
| Formel vikt | 412.3 |